Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H44F3N5O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
819.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(C)C)CCC(=O)O)[C@H](CC)C)CC(=O)O
InChI key
OEVAAZFKVRJQQH-UXAYAQJLSA-N
General description
Fluorogeniczny substrat dla kaspazy-6 (Mch2). Reakcja może być monitorowana wizualnie lub ilościowo poprzez przesunięcie fluorescencji z niebieskiej na zieloną po rozszczepieniu fluoroforu AFC (maksimum wzbudzenia: ~400 nm; maksimum emisji: ~505 nm).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Fluorogeniczny substrat dla kaspazy-6 (Mch2
Fluorogeniczny substrat dla kaspazy-6 (Mch2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Z-Val-Glu-Ile-Asp-AFC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218763-5MG | 04055977218657 |