Przejdź do
218739
Substrat kaspazy-1 X, fluorogeniczny
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Synonim(y):
Substrat kaspazy-5 III, fluorogeniczny, Ac-WEHD-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H40N8O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
784.77
MDL number:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
1160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 365–380 nm, λem 430–460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Substrat fluorogeniczny do wykrywania kaspazy-1 (ICE) (maksimum wzbudzenia: ~365-380 nm; maksimum emisji: ~430-460 nm).
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Ac-Trp-Glu-His-Asp-AMC
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
688225218765264151
description
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
description
Fluorogenic caspase-1 substrate.
description
A fluorogenic substrate for caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6).
description
Fluorogenic caspase-3 substrate.
form
lyophilized
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)