Przejdź do
681671
IWP-2
≥97% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem
Synonim(y):
Wnt Antagonist II, IWP-2, Inhibitor of Wnt Production-2, Wnt Pathway Inhibitor II, Porcn Inhibitor I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N4O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wnt Antagonist II, IWP-2, The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1NC(=O)CSc3[n]([c](c5c(n3)CCS5)=O)c4ccccc4)ccc(c2)C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
InChI key
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable benzothiazolyl-acetamide compound that inhibits the cellular Wnt processing and secretion via selective blockage of MBOAT (membrane-bound O-acyltranferase) family member Porcn- (Porcupine) mediated Wnt palmitoylation. IWP-2 does not affect Wnt/β-catenin signaling pathway in general and, unlike IWR-1-endo (Cat. No. 681669), displays no effect against Wnt-stimulated cellular responses.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681669681667681674
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (1H-NMR)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wnt Antagonist II, IWP-2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
681671-10MG04055977225198