Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale amber
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]3(c4nc(nc(c4nc3)N[C@H](CO)Cc7ccccc7)Oc5cc6c(cc5)CCC6)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C36H33N5O2/c42-23-31(20-25-8-3-1-4-9-25)38-34-33-35(40-36(39-34)43-32-19-18-28-12-7-13-30(28)21-32)41(24-37-33)22-26-14-16-29(17-15-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-19,21,24,31,42H,7,12-13,20,22-23H2,(H,38,39,40)/t31-/m0/s1
InChI key
DOKZLKDGUQWMSX-HKBQPEDESA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid (sticky) | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, red |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 681668-5MG | 04055977260267 |