Przejdź do
681625
W-5, chlorowodorek
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC50 = 230 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 240 µM).
Synonim(y):
N-(6-aminoheksylo)-1-naftalenosulfonamid, HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O2S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.42 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
InChI key
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek i odwracalny antagonista kalmoduliny, który hamuje fosfodiesterazę zależną od Ca2+-kalmoduliny(IC50 = 240 µM) i kinazę łańcucha lekkiego miozyny (IC50 = 230 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 230 mikrometrów i 240 µM odpowiednio przeciwko kinazie łańcucha lekkiego miozyny i fosfodiesterazy zależnej od Ca2+-kalmoduliny.
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681629475880444200
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c