Przejdź do
677181
Vincristine Sulfate
≥98% (TLC), Microtuble disruptor, solid
Synonim(y):
Vincristine Sulfate, Apocynaceae sp.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H56N4O10 · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
824.96 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
2070,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Vincristine Sulfate, Apocynaceae sp., Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9986
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]21C[C@H](C[C@@](C2)(O)CC)C[C@@](c8[nH]c9c(c8CC1)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7[N+H](CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C=O)C(=O)OC
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
InChI key
AQTQHPDCURKLKT-JKDPCDLQSA-N
General description
Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules. Depolymerizes microtubules. Induces increase in micronuclei and delays cell cycle progression. Anti-neoplastic agent. Induces apoptosis in human lymphoma cells by disrupting microtubules.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Chan, M.W., et al. 1998. Cancer Biochem. Biophys. 16, 347.
Hanauske, A.R., et al. 1994. Eur. J. Cancer30A, 1688.
Takano, Y., et al. 1993. Pathol. Res. Pract. 189, 187.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
376650499610569396
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
677181-10MG04055977260601