Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
498,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(CC=CC(=O)C(C(CC=Cc2c(c(cc(c2)OC)O)C1=O)O)O)C
InChI
1S/C19H22O7/c1-11-5-3-7-14(20)18(23)15(21)8-4-6-12-9-13(25-2)10-16(22)17(12)19(24)26-11/h3-4,6-7,9-11,15,18,21-23H,5,8H2,1-2H3
InChI key
NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Choo, M.K., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2970.
Safwat, N., et al. 2005. Endocrinology146, 4814.
Ninomiya-Tsuji, J., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 18485.
Rawlins, P., et al. 1999. Int. J. Immunopharmacol.21, 799.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description (5Z)-7-Oxozeaenol, CAS 66018-38-0, is a cell-permeable, highly potent, selective, irreversible, and ATP-competitive inhibitor of MAPKKK TAK1 activity (IC50 = 8 nM). | description 97% | description ≥97.0% (GC) |
| form solid | form - | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay 97% | assay ≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?