Przejdź do
376650
D-erytro-sfingozyna, N-heksanoil-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Synonim(y):
C₆ Ceramid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.63
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
waxy solid
Storage condition:
OK to freeze
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
waxy solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
InChI key
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
General description
Biologicznie aktywny, przepuszczalny dla komórek, niefizjologiczny analog ceramidu. Indukuje dramatyczne zatrzymanie w fazie G0/G1 cyklu komórkowego. Aktywuje kinazę MAP. Aktywuje fosfatazę białkową 2A (PP2A) w stężeniu 10 nM. Hamuje akumulację diacylogliceroli i aktywację fosfolipazy D (PLD) w fibroblastach. Indukuje apoptozę w komórkach białaczki MOLT-4.
Biologicznie aktywny, przepuszczalny dla komórek, niefizjologiczny analog ceramidu. Stymuluje cytozolową fosfatazę serynowo-treoninową w komórkach T9 i indukuje fosforylację na Thr-669 w komórkach A-431 poprzez stymulację kinazy białkowej aktywowanej ceramidami. Indukuje dramatyczne zatrzymanie w fazie Go/G1 cyklu komórkowego. Aktywuje kinazę MAP. Aktywuje fosfatazę białkową 2A (PP2A) w stężeniu 10 nM. Hamuje akumulację diacylogliceroli i aktywację fosfolipazy D w fibroblastach. Indukuje apoptozę w komórkach białaczki Molt-4.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kinaza MAP, fosfataza białkowa 2A (PP2A)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Skuteczne stężenie: 10 nM w aktywacji fosfatazy białkowej 2A (PP2A)
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jayadev, S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 2047.
Venable, M.E., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26040.
Dobrowsky, R.T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 15523.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
860506PH6524310500
description
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
≥98% (TLC), synthetic
description
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 12 µM) and stimulates Src kinase activity.
form
waxy solid
form
powder
form
-
form
waxy solid, oil (Clear)
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)