Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki07 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
acetonitrile: 20%, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
VEGF
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility acetonitrile: 20%, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 490237-1L | 04061838204820 |
| 490237-1L-EU | 04061838204837 |
| 676493-1MG | 04055977183696 |