Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C90H140N28O22S
Masa cząsteczkowa:
1998.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Makrocykliczny 17-aminokwasowy peptyd pochodzący z reszt 79-93 czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, które pośredniczą w jego wiązaniu z VEGFR-2. Blokuje wiązanie VEGF165 z jego receptorami (IC50 = 700 nM dla VEGFR1, 1,3 µM dla VEGFR2) i wykazuje aktywność antyangiogenną, a także inne funkcje komórkowe, w których pośredniczy VEGFR, takie jak proliferacja (IC50 = 5,8 µM), migracja (IC50 = 8,2 µM) i aktywacja kinaz MAP. Jego aktywność antyangiogenna została z powodzeniem wykazana in vivo przy użyciu zarodków kurzych i nagich mysich modeli nowotworów ludzkiego glejaka wewnątrzczaszkowego i syngenicznego.
Makrocykliczny, 17-aminokwasowy peptyd pochodzący z reszt 79-93 czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), który pośredniczy w wiązaniu VEGF z jego receptorem, VEGFR-2. Blokuje wiązanie VEGF165 z jego receptorami (IC50 = 70 nM dla VEGFR-1, 1,3 µM dla VEGFR-2) i wykazuje właściwości antyangiogenne. Zgłaszano również, że blokuje inne funkcje komórkowe, w których pośredniczy VEGF, takie jak proliferacja (IC50 = 5,8 µM), migracja (IC50 = 8,2 µM) i aktywacja kinaz MAP. Wykazano również, że wykazuje właściwości antyangiogenne in vivo przy użyciu zarodków kurzych i nagich mysich modeli nowotworów ludzkiego glejaka wewnątrzczaszkowego i syngenicznego.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Blokuje wiązanie VEGF165 z jego receptorami.
Blokuje wiązanie VEGF165 z jego receptorami.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Docelowy IC50: 700 nM dla VEGFR1, 1,3 µM dla VEGFR2
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zilberberg, L., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 35564.
cykliczny(D-Phe-Pro-Gln-Ile-Met-Arg-Ile-Lys-Pro-His-Gln-Gly-Gln-His-Ile-Gly-Glu)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 676496-1MG | 04055977260489 |