Kluczowe dokumenty
676495
Sigma-Aldrich
Inhibitor VEGF, V1
The VEGF Inhibitor, V1 controls the biological activity of VEGF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
ATWLPPR
Wybierz wielkość
1 MG
744,00 zł
744,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2026Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
744,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H61N11O9
Masa cząsteczkowa:
839.98
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
744,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2026Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Heptapeptyd wiążący NRP-1, którego cel został początkowo błędnie zidentyfikowany jako VEGFR2/KDR/Flk-1 ze względu na jego aktywność wiązania z kulturą CHO-KDR, w której później wykazano ekspresję głównie NRP-1 i niewielkiej ilości KDR. V1/A7R specyficznie konkuruje z wiązaniem VEGF165 z rekombinowanym NRP-1 w testach wiązania bezkomórkowego (IC50 = 60 µM), jednocześnie nie wykazując aktywności przeciwko interakcji między NRP-1 i heparyną lub wiązaniu VEGF165 z KDR, VEGFR1/Flt-1 i heparyną. Wykazano, że V1/A7R hamuje aktywność angiogenezy zależną od VEGF w hodowlach HMVEC (IC50 = 0,3 µM) i HUVEC in vitro, a także w króliczym modelu neowaskularyzacji rogówki i u myszy z guzem pochodzącym z MDA-MB-231 in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 60 µM dla specyficznie konkuruje z wiązaniem VEGF165 z rekombinowanym NRP-1 w testach wiązania bezkomórkowego
Główny cel
Konkuruje w szczególności z wiązaniem VEGF165 z rekombinowanym NRP-1.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Ala-Thr-Trp-Leu-Pro-Pro-Arg-OH
Inne uwagi
Starzec, A., et al. 2006. Life Sci.79, 2370.
Binetruy-Tournaire, R., et al. 2000. EMBO J.19, 1525.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1