Przejdź do
670105
UDP-α-D-N-acetylogalaktozamina, sól disodowa
Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Synonim(y):
UDP-GalNAc, 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O17P2 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.32
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥97% (HPLC)
Solubility:
water: 50 mg/mL
Color:
white
1390,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2OC([C@@H]([C@@H]2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)OC1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
InChI key
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
General description
Substrat donorowy dla N-acetylogalaktoaminylotransferaz. Główny cukier końcowy ściany cysty Giardia lamblia. Przydatny w syntezie arylozydowych pochodnych, które mogą być stosowane do znakowania powinowactwem glikozylotransferaz i pirofosforylazy UDP-HexNAc.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Kitagawa, H., et al. 1999. Glycobiology 9, 697.
Das, S., and Gillin, F.D. 1996. Exp. Parasitol. 83, 19.
Martina, J.A., and Maccioni, H.J. 1996. J. Neurosci. Res. 46, 485.
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
670107U5252U4375
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
670105-5MG04055977184020