Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1040,00 zł | |
| 500 mg | Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 46 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)NC(=O)O[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@]3(OC3)CC1)[C@]2(O[C@@H]2CC=C(C)C)C)OC
InChI
1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
InChI key
MSHZHSPISPJWHW-PVDLLORBSA-N
General description
Other Notes
Sin, N., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6099.
Yamaoka, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 4262.
Kusaka, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.174, 1070.
Ingber, D., et al. 1990. Nature348, 555.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TNP-470
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 654270-500MG | 04055977184662 |
| 654270-10MG | 04055977184655 |