Przejdź do
T1455
TNP-470
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Chloracetyl) carbamic acid (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl ester, AGM-1470, NSC 642492, O-Chloracetyl-carbamoyl fumagillol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
867,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
3842,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28ClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >15 mg/mL
originator
Takeda
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)C1[C@@]3(C)O[C@@H]3C\C=C(\C)C)OC(=O)NC(=O)CCl
InChI
1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
InChI key
MSHZHSPISPJWHW-PVDLLORBSA-N
General description
TNP-470 is a synthetic analogue of fumagillin. It is a natural product of Aspergillus fumigatus. TNP-470 serves as an angiogenesis inhibitor.
Biochem/physiol Actions
TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 (MetAP-2) inhibitor, selective for MetAP-2 over MetAP11. TNP-470 is an antiangiogenic.
TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 (MetAP-2) inhibitor.
Studies have reported that TNP-470 can decrease intimal neovascularization in Apo-E deficient mice. TNP-470 can also prevent tumor growth in human breast and prostate cancer cell lines.
Features and Benefits
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
TNP-470 is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 15 mg/ml.
Other Notes
TNP-470 is hygroscopic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
654270F8927SML2234
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable Fumagillin analog that inhibits MetAP2, but not MetAP1, methionine aminopeptidase activity, without affecting the inhibitory activity of MetAP2 against HRI- catalyzed eIF-2α phosphorylation.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
originator
Takeda
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TNP-470
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)