553590
Ratjadone A
InSolution, ≥95%, Synthetic
Synonim(y):
InSolution Ratjadone A, Synthetic, Ratjadon, Chromosome Region Maintenance 1 Protein Inhibitor II, CRM1 Inhibitor II, Exportin 1 Inhibitor II, XPO1 Inhibitor II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
rozpuszczalność
aqueous buffer: ≤100 μM
methanol: 20 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C28H40O5/c1-6-9-26-22(5)25(30)18-27(33-26)24(29)12-7-10-19(2)16-21(4)17-20(3)14-15-23-11-8-13-28(31)32-23/h6-10,12-15,17,21-27,29-30H,11,16,18H2,1-5H3/b9-6+,12-7+,15-14+,19-10+,20-17-/t21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+/m1/s1
Klucz InChI
CAYGMWMWJUFODP-AYFTZVAISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
nuclear export of LR-NES
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kalesse, M., et al. 2001. Chem biochem2, 709.
Gerth, K., et al. 1995. J. Antibiot.48, 973.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C