Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 787,00 zł | |
| 250 mg | Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
787,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥7,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Trypsin
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility 67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL | solubility 0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble | solubility 0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 650357-250MG | 04055977184532 |
| 650357-100MG | 04055977184525 |