Przejdź do
T6522
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
Synonim(y):
SBTI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
5 x 100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-906-9
NACRES:
NA.75
MDL number:
Specific activity:
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
Biological source:
Glycine max (soybean)
Concentration:
10 mg/mL
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
type
Type I-S
product line
BioReagent
form
powder
specific activity
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
mol wt
20.1 kDa
concentration
10 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
This product has been tested for cell culture applications. Trypsin has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a ton-toxigenic mangrove isolate of Vibri sp. V26. Trypsin has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin.
Biochem/physiol Actions
This inhibitor acts against trypsin, and chymotrypsin and plasmin to a lesser extent. It will also inhibit proteases with mechanisms similar to trypsin, plasma kallikrein and coagulation Factor X. The trypsin inhibitor will not act against metalloproteases, tissue-baseed kallikrein, acid proteases, or thio proteases. This inhibitor acts by forming a 1:1 stoichiometric complex with the protease active site, and then cleaving a single arginine-isoleucine bond on the inhibitor. The inhibition is both reversible and pH dependent.
Preparation Note
The trypsin inhibitor is soluble in water and phosphate buffers at 10 mg/mL. It is soluble in balanced salt solutions at 1 mg/mL and in serum-free media. Concentrated solutions greater than 10 mg/mL may be hazy and have a yellow to amber color. After trypsinizing cells, resuspend in 1 mL trypsin inhibitor solution at 1 mg/mL for every mL of trypsin solution used for dissociation. The cell suspension should then be centrifuged at 1000 rpm, forming a cell pellet.
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Analysis Note
One mg of trypsin inhibitor will inhibit 1.0-3.0 mg trypsin of activity ~10,000 BAEE units per mg protein.
Other Notes
One trypsin unit = A253 of 0.001 per minute with N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as substrate at pH 7.6 at 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 ml, 1 cm light path.
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2327T9378650357
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Phaseolus limensis (lima bean)
biological source
-
specific activity
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥7,000 units/mg protein
concentration
10 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
crude powder
form
lyophilized solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review