Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026Szczegóły
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥5 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer, pH 7.0: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Wang, P.F., et al. 1998. Biochemistry37, 16378.
Holmgren, A., 1979. J. Biol. Chem. 254, 9627.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥1.7 units/mg protein | specific activity ≥3000 U/mg | specific activity - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form lyophilized solid | form lyophilized solid | form solid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 598502-100UG | 04055977189186 |