Przejdź do
344145
FPTaza, szczur, rekombinowana, E. coli
A heterodimeric enzyme that catalyzes the transfer of a 15-carbon isoprenoid group to a variety of cellular proteins including Ras.
Synonim(y):
Proteinotransferaza farnezylowa, FTaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
M.W. podjednostki α: ~48 000; podjednostka β: ~46,000
Rekombinowana, szczurza FPTaza wyrażana w E. coli. Heterodimeryczny enzym katalizujący przeniesienie 15-węglowej grupy izoprenoidowej na C-końcową cysteinę w różnych białkach komórkowych, w tym Ras. Rozpoznaje motyw CaaX, w którym po farnezylowanej cysteinie (C) następują dwa aminokwasy alifatyczne (aa) oraz leucyna lub seryna (X). Ekspresja w E. coli jako nieoznakowane białko rekombinowane.
Biochem/physiol Actions
1 pmol FPTazy przeniesie 1 pmol farnezylu do H-Ras w ciągu 15 minut w temperaturze 37°C.
Physical form
W 25 mM HEPES, pH 7,2, 40 mM NaCl, 5µM ZnCl2 i 1mM TECP
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Hightower, K.E., et al. 2001. Biochem. J.360, 625.
Zimmerman, K.K., et al. 1998. Protein Expr. Purif.14, 395.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
344146553325345852
description
A heterodimeric enzyme that catalyzes the transfer of a 15-carbon isoprenoid group to a variety of cellular proteins including Ras.
description
FPTase, GST-Fusion, His•Tag, Rat, Recombinant, E. coli, is composed of an74 kDa α- and 47 kDa β-subunit. The α-subunit is expressed as a GST-fusion construct with an N-terminal His•Tag sequence.
description
-
description
Geranylgeranyltransferase I, GST-Fusion, His•Tag, Rat, Recombinant, E. coli, contains a 74 kDa α- & 43 kDa β-subunit. The α-subunit is expressed as a GST-fusion construct with an N-terminal His•Tag.
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)