Przejdź do
574591
Dysmutaza ponadtlenkowa, ludzka, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
Cu/Zn SOD, ludzki, rekombinowany, E . coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥3000 U/mg
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solid
specific activity
≥3000 U/mg
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (Reconstitute in sterile MQ water to a final concentration of >=100 µg/ml. Further dilute in aqueous buffers just prior to use.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka dysmutaza ponadtlenkowa wyrażana w E. coli jako homodimer składający się z 2 identycznych, 154-aminokwasowych łańcuchów. Oczyszczana zastrzeżonymi metodami chromatograficznymi. Dysmutaza ponadtlenkowa jest niezbędnym składnikiem biologicznej obrony przed toksycznym działaniem tlenu. Katalizuje dysmutację rodników ponadtlenkowych do tlenu cząsteczkowego i H2O2 i odgrywa rolę w starzeniu się komórek ze względu na zmniejszoną aktywność w starzejących się komórkach. Zmutowane formy Cu/Zn SOD są związane z chorobami neurodegeneracyjnymi.
Physical form
Liofilizowany z przefiltrowanego 0,2 μm stężonego (1 mg/ml) roztworu w PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne do 2 tygodni w temperaturze 4°C lub do 4 miesięcy w temperaturze -20°C.
Rozpuścić w sterylnej wodzie MQ do końcowego stężenia ≥100 µg/ml. Dalsze rozcieńczanie w buforach wodnych tuż przed użyciem.
Other Notes
Baumber, J. i Ball, B.A. 2005. Am. J. Vet. Res.66, 1415.
Dimitrova, A.A., et al. 2005. Folia Med. (Plovdiv)47, 42.
Jebara, S., et al. 2005. J. Plant Physiol.162, 929.
Mila-Kierzenkowska, C., et al. 2005. Acta Biol. Hung.56, 399.
Miszalski, Z., et al. 2005. J. Plant Physiol.162, 895.
Paramonov, B.A., et al. 2005. Bull. Exp. Biol. Med.139, 56.
≥3000 units/mg.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
598101574594324717
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
specific activity
≥3000 U/mg
specific activity
≥1.7 units/mg protein
specific activity
≥3000 units/mg dry wt.
specific activity
≥3 units/mL, ≥30 units/mg protein
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
do not freeze
solubility
soluble (Reconstitute in sterile MQ water to a final concentration of >=100 µg/ml. Further dilute in aqueous buffers just prior to use.)
solubility
soluble (Reconstitute in physiological buffer containing 3 mM EDTA and 1-5 mM DTT.)
solubility
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
574591-100UG04055977189575