Przejdź do
5.89593
Methyl acetate
99.5%, anhydrous
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
805,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Beilstein/REAXYS Number:
1736662
MDL number:
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
57-58 °C (lit.)
Vapor pressure:
165 mmHg ( 20 °C)
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W267600W267619186325
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
assay
99.5%
assay
≥98%
assay
98%
assay
99%
grade
anhydrous
grade
FG, Fragrance grade, Halal
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
-
bp
57-58 °C (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
8.6 °F - closed cup
flash_point_c
-13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589593010004065268458983
589593100004065268458990