Merck
W267619
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
natural, 98%, FG
Wybierz wielkość
W267619-SAMPLE-K
237,00 zł
1 KG
1110,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W267619-SAMPLE-K
237,00 zł
1 KG
1110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
Numer FEMA:
2676
Beilstein:
1736662
Numer WE:
Nr Rady Europy:
213c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.023
NACRES:
NA.21
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
165 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
936 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; fruity; sweet
ciąg SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Klucz InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Franc Avbelj et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3137-3141 (2009-02-10)
Recent calorimetric measurements of the solvation enthalpies of some dipeptide analogs confirm our earlier prediction that the principle of group additivity is not valid for the interaction of the peptide group with water. We examine the consequences for understanding the
Marco Candelaresi et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(46), 12783-12790 (2009-10-02)
The solvation dynamics of methyl acetate in heavy water are analyzed by means of two-dimensional infrared spectroscopy, in conjunction with Car-Parrinello molecular dynamics simulations. The C horizontal lineO stretching infrared band of methyl acetate in water splits into a doublet
M L Senent et al.
The Journal of chemical physics, 138(4), 044319-044319 (2013-02-08)
Highly correlated ab initio calculations (CCSD(T)) are used to compute gas phase spectroscopic parameters of three isotopologues of the methyl acetate (CH(3)COOCH(3), CD(3)COOCH(3), and CH(3)COOCD(3)), searching to help experimental assignments and astrophysical detections. The molecule shows two conformers cis and
DeLu Tyler Yin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(26), 8130-8139 (2012-05-24)
Several serine hydrolases catalyze a promiscuous reaction: perhydrolysis of carboxylic acids to form peroxycarboxylic acids. The working hypothesis is that perhydrolases are more selective than esterases for hydrogen peroxide over water. In this study, we tested this hypothesis, and focused
Nicolas Salem et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 13(1), 140-151 (2010-04-20)
Studies have established the value of [(methyl)1-(11)C]-acetate ([(11)C]Act) combined with 2-deoxy-2[(18)F]fluoro-D-glucose (FDG) for detecting hepatocellular carcinoma (HCC) using positron emission tomography (PET). In this study, the metabolic fate of [(11)C]Act in HCC was characterized. Experiments with acetic acid [1-(14)C] sodium