Przejdź do
186325
Methyl acetate
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
20 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
2122,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-185-2
Beilstein/REAXYS Number:
1736662
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
57-58 °C (lit.)
Vapor pressure:
165 mmHg ( 20 °C)
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl acetate is an aliphatic ester that can be prepared via carbonylation of dimethyl ether over zeolites. MA is formed as a by-product during the preparation of polyvinyl alcohol from acetic acid and methanol.
Its IR spectra in the vapor phase and in solution form (in CS2 and CCl4) have been reported. It can be synthesized from dimethyl ether via carbonylation in the presence of halide-free catalysts based on zeolites. It has also been reported to be formed during the synthesis of poly(vinyl) alcohol (PVA). It undergoes transesterification reaction with n-octanol in the presence of Amberlyst 15 catalyst to afford octyl acetate and methanol.
Application
Methyl acetate may be used for the preparation of fatty acid methyl esters and triacetin from rapeseed oil via non-catalytic trans-esterification reaction under super-critical conditions.
Methyl acetate may be used in the following:
  • As acyl acceptor in the preparation of biodiesel.
  • Synthesis of ethanol.
  • Preparation of n-butyl acetate, via transesterification reaction with n-butanol in the presence of acidic catalysts.
It may also be used as a precursor in the synthesis of the following:
  • acetic anhydride
  • methyl acrylate
  • vinyl acetate
  • ethyl amide
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR292645997W267600
description
ReagentPlus®, 99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
≥98%, FG
assay
99%
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
936 °F
autoignition temp.
936 °F
autoignition temp.
936 °F
autoignition temp.
936 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)