Przejdź do
5.89568
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2)3CH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.9%
Grade:
anhydrous
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90063634865178810-M
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
anhydrous
grade
ZerO2®
grade
HPLC grade
grade
reagent grade
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589568100004065267748443
589568010004065267748429
589568025004065267748436
589568200004065267748450