Merck
178810-M
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.0%, reagent grade, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
THF
Wybierz wielkość
1 L
175,00 zł
2.5 L
348,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
175,00 zł
2.5 L
348,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
102391
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, reagent grade, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrofuran (THF) to nasycony cykliczny eter stosowany głównie jako rozpuszczalnik organiczny. Podczas długotrwałego przechowywania tworzy nadtlenki organiczne. Proces ten można zahamować poprzez dodanie butylowanego hydroksytoluenu (BHT) jako stabilizatora. BHT usuwa wolne rodniki niezbędne do powstawania nadtlenków. THF stanowi kluczowy fragment różnych produktów naturalnych (antybiotyków polieterowych).[1] THF może tworzyć podwójny hydrat z siarkowodorem. Struktura krystaliczna tego podwójnego hydratu została zbadana za pomocą trójwymiarowych badań pojedynczych kryształów.[2] Butan-1,4-diol powstaje jako półprodukt podczas syntezy THF.[3] Gorący THF jest przydatny do rozpuszczania polichlorku winylidenu (PVDV).[4]
Zastosowanie
Tetrahydrofuran może być stosowany do rozpuszczania poli-ε-kaprolaktonu (PCL) i 1,3-diaminopentanu podczas przygotowywania rusztowań poli-ε-kaprolaktonowych (PCL)-hydroksyapatytowych (HA) i akrylanowych.-kaprolakton (PCL)-hydroksyapatyt (HA)[5] i zakończonego akrylanem polimeru poli(5-amino-1-pentanol-co-1,4-diakrylan butanodiolu) (C32)-1,3-diaminopentan (117), odpowiednio[6].
Inne uwagi
Informacje na temat mieszalności tetrahydrofuranu można znaleźć pod następującym linkiem:
Tabela mieszalności/niemieszalności tetrahydrofuranu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An experimental and modeling study of the combustion of tetrahydrofuran.
Tran LS, et al.
Combustion and Flame, 162(5), 1899-1918 (2015)
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Haiying Yu et al.
Biomaterials, 30(4), 508-517 (2008-11-01)
Natural bone growth greatly depends on the precedent vascular network that supplies oxygen and essential nutrients and removes metabolites. Likewise, it is crucial for tissue-engineered bone to establish a vascular network that temporally precedes new bone formation, and spatially originates