Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 4 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% water
water
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% |
| grade ZerO2® | grade anhydrous | grade HPLC grade | grade anhydrous |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F |
| vapor pressure 114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 900636-4X2ML | 04061837535352 |