Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
description
RTECS - XI7350000
Merck USA index - 14, 9295
assay
≥98% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c[n+H]c(nc2N)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (by assay) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form - | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1052280005 | 04022536866765 |
| 857890-10G | 04061835345724 |
| 857890-1G | 04061835345731 |
| 857890-5G | 04061835345748 |
| 5871-100GM | 04055977189087 |