Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 929,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
Molecular Biology
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 574793-1L | 04055977189766 |