Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
825,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC1(C(C=C(Br)C=C2)=C2NC1=O)O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3
InChI
1S/C17H12BrNO5/c18-10-2-3-12-11(6-10)17(22,16(21)19-12)7-13(20)9-1-4-14-15(5-9)24-8-23-14/h1-6,22H,7-8H2,(H,19,21)
InChI key
WFYHAKOLBICHEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 574661-10MG | 04055977189643 |