Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 596,00 zł |
Informacje o tej pozycji
596,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (TLC and HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C2N(C(=NC2c5ccc(cc5)Cl)c4c(cc(cc4)OC)OC(C)C)C(=O)N3CCNC(=O)C3
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
MDM2
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, also referenced under CAS 548472-68-0, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description InSolution, ≥98%, Racemic, potent and selective MDM2 antagonist | description The p53 Activator III, RITA, also referenced under CAS 213261-59-7, modulates the biological activity of p53. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications. | description clone 2A10, from mouse |
| assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form solid | form liquid | form crystalline solid | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility - | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 3 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?