Przejdź do
475837
ISO-1
≥98% (HPLC), solid, MIF antagonist, Calbiochem®
Synonim(y):
MIF Antagonist, ISO-1, (S,R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
596,00 zł
100 mg
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
12 430,00 zł
1 g
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
596,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MIF Antagonist, ISO-1, The MIF Antagonist, ISO-1, also referenced under CAS 478336-92-4, controls the biological activity of MIF.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
InChI key
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable isoxazoline compound that displays anti-inflammatory properties. Inhibits MIF tautomerase activity by binding to its catalytic active site (IC50 = 7 µM for D-dopachrome tautomerase) and suppresses the production of TNFα, PGE2 and COX-2 in human monocytes, and arachidonic acid in RAW 264.7 macrophages. Shown to exhibit antidiabetogenic properties in immunoinflammatory diabetic mouse model. Also available as a 50 mM solution in DMSO (Cat. No. 505225).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
MIF tautomerize
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 7 µM for D-dopachrome tautomerase
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstituion, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4758465.05225407621
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MIF Antagonist, ISO-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475837-5MG04055977184969
475837-100MG04055977184952
475837-1GM04055977184945