Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 701
assay
≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Sb]2(=O)(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O2)C(=O)[O-])O)[C@H](O)CO)O[Sb]1(=O)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O1)C(=O)[O-])O)[C@H](O)CO.[Na+].[Na+].[Na+].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C6H10O7.3Na.9H2O.3O.2Sb/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*2-5,7-8,10H,1H2,(H,12,13);;;;9*1H2;;;;;/q2*-2;3*+1;;;;;;;;;;;;;2*+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m11................./s1
InChI key
CUEDNFKBTFCOSV-UZVLBLASSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
PTPase activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Pathak, M.K. and Yi, T. 2001. J. Immunol.167, 3391.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline solid | form solid | form solid |
| assay ≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, red |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 567565-1GM | 07790788051648 |