Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
690,00 zł
Nazwa produktu
SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, The SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, also referenced under CAS 56932-43-5, controls the biological activity of SHP1/2 PTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
red-brown
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(cc(cc2)N\N=C3/C=C(c4c(nccc4)C/3=O)[S](=O)(=O)[O-])cc1
InChI
1S/C19H13N3O7S2.2Na/c23-19-16(10-17(31(27,28)29)15-2-1-7-20-18(15)19)22-21-13-5-3-12-9-14(30(24,25)26)6-4-11(12)8-13;;/h1-10,21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-16+;;
InChI key
YOGRUDWAJPVHEL-LLDDCTHSSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
SHP1/2 PTPase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, red | solubility DMSO: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
An Introduction to Inhibitors and Their Biological Applications
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565851-50MG | 04055977191271 |