Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(SCCO)=C(SCCO)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
InChI key
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Lazo, J.S., et al. 2002. Mol. Pharmacol.61, 720.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, red | solubility water: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217694-10MG | 04055977202304 |