Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39N7O
Masa cząsteczkowa:
513.68
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek purynowy, który działa jako wysoce silny i selektywny inhibitor produkcji Aβ42 za pośrednictwem γ-sekretazy w stosunku do Aβ40 (IC50 = 21 i 350 nM, odpowiednio) i Notch1 (Notch IC50 / Aβ42 IC50 >2400) w kulturach in vitro. Wykazano, że przepuszcza barierę krew-mózg i jest biodostępny doustnie u myszy transgenicznych APP-YAC i skutecznie obniża poziom Aβ42 (o 73%), ale nie Aβ40, w mózgu (100 mg/kg, p.o.) in vivo.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rivkin, A., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 2279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565792-5MG | 04055977191882 |