Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
γ-Secretase Inhibitor IX, InSolution, ≥95%, 25 mM, g-secretase Inhibitor IX
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
clear colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Aβtotal
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form liquid | form lyophilized | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565784-5MG-M | 04055977191806 |
| 565784-10MG | 04055977267303 |