Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1920,00 zł | |
| 500 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
γ-Secretase Inhibitor X, InSolution, ≥90%, 1 mM
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Aβtotal
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Doerfler, P., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 9312.
Li, Y.M., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 6138.
Shearman, M.S., et al. 2000. Biochemistry39, 8698.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form liquid | form solid | form liquid | form lyophilized |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565771-250UG | 04055977267839 |
| 565771-500UG | 04055977267846 |