Przejdź do
558300
Aquatic Block Reagent, Salmon Plasma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116133
1010,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
A ready-to-use blocking reagent containing non-mammalian proteins that do not interact with mammalian antibodies.
A ready-to-use blocking reagent for Western blotting and immunoassays. Contains salmon plasma proteins that do not interact with mammalian antibodies, thus offering a reduced background.
Physical form
In PBS, 0.09% NaN₃, pH 7.4.
Legal Information
AQUATIC BLOCK is a trademark of Arlington Scientific, Inc.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WBAVDFL01W0138WBAVDCH01
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Immobilon®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
558300-500ML04055977193039