Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 400 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105329
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Western Blocker Solution is used to block both PVDF and nitrocellulose membranes after proteins have been transferred onto them through dot blotting or Western blotting; blocking is performed to reduce or eliminate nonspecific binding of primary or secondary antibodies.
Application
Western Blocker Solution has been optimized for detection systems using horseradish peroxidase (HRP) conjugates; it is also compatible with alkaline phosphatase based systems.
Western Blocker Solution has been used for blocking of western blot membranes.[1][2] It has also been used for dilution of antibodies in western blot.[3]
Western Blocker Solution has been used for blocking of western blot membranes.[1][2] It has also been used for dilution of antibodies in western blot.[3]
Features and Benefits
- Does not inhibit weak HRP signals, as many milk-based blockers do.
- Can be used both as a blocking component and as a probing component.
- Supplied ready-to-use; no preparative step is required.
Legal Information
Western Blocker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| shelf life ≥2 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
ED ENV 1
signalword
Danger
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W0138-400ML | 04061838260512 |
![Western Blocking Reagent, Solution solution, sufficient for 10 blots (11921673001 [100 cm2]), sufficient for 60 blots (11921681001 [100 cm2])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/352/091/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1/640/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1.jpg)