Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 191,00 zł |
1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 717,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
immunodetection: suitable, western blot: suitable
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Fluorescent Detection for Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry and fluorescence assays | description Chemiluminescent detection kit used for Western blotting, dot/slot blotting | description Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry, phosphorolation assay | description 7 x 8.4 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting. |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable |
| detection method fluorometric | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent (phosphoprotein), fluorometric (phosphoprotein) | detection method fluorometric, chemiluminescent, colorimetric |
| manufacturer/tradename Immobilon® | manufacturer/tradename Immobilon® | manufacturer/tradename Immobilon® | manufacturer/tradename Immobilon® |
| membrane area 1000 cm2 , membrane coverage | membrane area 1000 cm2 , membrane coverage | membrane area 1000 cm2 , membrane coverage | membrane area - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?