Przejdź do
557502
Ro-20-1724
≥98% (TLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
Ro-20-1724, 4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)-2-imidazolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ro-20-1724, A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 2 µM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 20%, ethanol: 4%
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N1C(CNC1=O)Cc2cc(c(cc2)OC)OCCCC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
InChI key
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC50 = 2 µM). Inhibits superoxide generation and arachidonic-induced platelet aggregation. Also inhibits fMLP-induced neutrophil adhesion to vascular endothelial cells.
Selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV, IC50 = 2 µM). Inhibits superoxide generation and arachidonic-induced platelet aggregation. Also inhibits fMLP-induced neutrophil adhesion to vascular endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
PDE IV
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 2 µM against PDE IV
Other Notes
Derian, C.K., et al. 1995. J. Immunol. 154, 308.
Rubin, L.L., et al. 1991. J. Cell Biol.115, 1725.
Lad, P.M., et al. 1985. Biochim. Biophys. Acta 846, 286.
Bergstrand, H., et al. 1977. Mol. Pharmacol.13, 38.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
557520557330557514
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ro-20-1724
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
557502-100MG04055977268119