Przejdź do
557514
Ro-31-8425
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective protein kinase C inhibitor (IC50 = 15 nM for rat brain PKC).
Synonim(y):
2-[8-(aminometylo)-6,7,8,9-tetrahydropirydo[1,2-a]indol-3-ylo]-3-(1-metylo-1H-indol-3-ylo)maleimid, HCl, bisindolilomaleimid X, HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24N4O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.49 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red to orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c3c(c(c2CC(CC1)CN)C4=C(C(=O)NC4=O)c5c6c([n](c5)C)cccc6)cccc3
InChI
1S/C26H24N4O2/c1-29-14-18(16-6-2-4-8-19(16)29)23-24(26(32)28-25(23)31)22-17-7-3-5-9-20(17)30-11-10-15(13-27)12-21(22)30/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3,(H,28,31,32)
InChI key
QQKKPWJFHBFCTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetytywny względem ATP i selektywny inhibitor kinazy białkowej C (IC50 = 15 nM dla PKC w mózgu szczura). Wykazuje pewien stopień specyficzności izozymowej (IC50 = 8 nM dla PKCα, 8 nM dla PKCβI, 14 nM dla PKCβII, 13 nM dla PKCγ i 39 nM dla PKCε). Wykazuje niewielką selektywność dla konwencjonalnych izozymów PKC PKCα, PKCβ i PKCγ w stosunku do niezależnego od Ca2+ izozymu PKC PKCε. Zwiększa ekspresję CD11a i zwiększa adhezję mezenchymalnych komórek zrębu w warunkach przepływu.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 15 nM dla PKC mózgu szczura; 8 nM dla PKCα, 8 nM dla PKCβI, 14 nM dla PKCβII, 13 nM dla PKCγ i 39 nM dla PKCε.
Główny cel
PKC
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Levy, O., et al. 2015. Cell Reports10, In press.
Merritt, J.E., et al. 1997. Cell Signal 9, 53.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
557520557525557508
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Is this a pill (or tablet or capsule) or a powder?
    1 answer
    1. 557514 is sold in powder form.