Przejdź do
557330
Rolipram
≥98% (HPLC), cAMP-specific phosphodiesterase inhibitor, solid
Synonim(y):
4-[3-(cyklopentyloksy)-4-metoksyfenylo]-2-pirolidynon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
1090,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rolipram, A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM).
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8251
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1CC(CC1=O)c2cc(c(cc2)OC)OC3CCCC3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Przenikalny dla komórek, selektywny inhibitor kompetycyjny fosfodiesterazy IV specyficznej dla cAMP (IC50 = 800 nM). Rolipram nie hamuje PDE I ani PDE II, nawet w stężeniach tak wysokich jak 100 µM. Jest jedynie słabym inhibitorem PDE III (IC50 = 100 µM). Wiadomo również o istnieniu niewrażliwego na rolipram podtypu fosfodiesterazy IV.
Przepuszczalny dla komórek, selektywny inhibitor fosfodiesterazy specyficznej dla cAMP (PDE IV; IC50 = 800 nM). Znany jest również podtyp PDE IV niewrażliwy na rolipram. Hamuje również aktywację NF-κB i NFAT w komórkach Jurkat i pierwotnych komórkach T.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Docelowy IC50: 800 nM przeciwko fosfodiesterazie specyficznej dla cAMP (PDE IV)
Główny cel
PDE IV
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Navarro, J., et al. 1998. J. Virol. 72, 4712.
Truong, V.H. and Muller, T. 1994. FEBS Lett.353, 113.
Underwood, D.C., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 270, 250.
Moore, J.B., Jr., et al. 1991. Biochem. Pharmacol.42, 679.
Reeves, M.L., et al. 1987. Biochem. J. 241, 535.
Schneider, H.H., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.127, 105.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R6520557502475958
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 7 mg/mL, DMSO: 7.3 mg/mL
solubility
DMSO: 20%, ethanol: 4%
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rolipram
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Line M Grønning et al.
FEBS letters, 580(17), 4126-4130 (2006-07-11)
Overexpression of forkhead transcription factor FOXC2 in white adipose tissue (WAT) leads to a lean phenotype resistant to diet-induced obesity. This is due, in part, to enhanced catecholamine-induced cAMP-PKA signaling in FOXC2 transgenic mice. Here we show that rolipram treatment
H Ji
Methods in molecular medicine, 51, 363-377 (2001-01-01)
Angiotensin type-1 receptors (AT(1) receptors) mediate various physiological actions of angiotensin (Ang II) via multiple-signal transduction pathways (1). In addition to the phospholipase C pathway and dihydropyridine-sensitive voltage-dependent calcium channels, AT(1) receptors can couple to inhibition of adenylate cyclase via
Sriram Hemachandran et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 18, 1363219-1363219 (2024-05-02)
Cochlear afferent synapses connecting inner hair cells to spiral ganglion neurons are susceptible to excitotoxic trauma on exposure to loud sound, resulting in a noise-induced cochlear synaptopathy (NICS). Here we assessed the ability of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) signaling
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
557330-5MG04055977267945