Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
gum, solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
gum, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to yellow-brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
n1c2c(ccc1COc3cc(ccc3)C(O)CCCCC)cccc2
InChI key
JRLOEMCOOZSCQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek antagonista REV-ERB, który hamuje aktywność represji transkrypcji REV-ERBα (EC50 = 0,47 µM) w teście genu docelowego REV-ERB. Wykazano również, że blokuje zdolność GSK4112 do zwiększania represji zależnej od REV-ERB-&alfa (EC50 = 0,35 µM) w teście ko-transfekcji. Traktowanie komórek HepG2 SR8278 w stężeniu 10 µM powoduje znaczny wzrost ekspresji mRNA G6Pazy i PEPCK, co jest zgodne z jego antagonistyczną rolą wobec endogennego hemu.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne do miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kojetin, D., et al. 2010, Chem Bio in press
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?