Przejdź do
371706
Agonista GPR40
The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Kwas 3-(4-(((3-(fenoksy)fenylo)metylo)amino)fenylo)propanowy, Agonista FFA1 I, Agonista receptora wolnych kwasów tłuszczowych 1 I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
879,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
879,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 40 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc2cc(ccc2)Oc3ccccc3)c1ccc(cc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C22H21NO3/c24-22(25)14-11-17-9-12-19(13-10-17)23-16-18-5-4-8-21(15-18)26-20-6-2-1-3-7-20/h1-10,12-13,15,23H,11,14,16H2,(H,24,25)
InChI key
DGENZVKCTGIDRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek aminofenylopropanian, który działa jako silny i selektywny agonista receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR) GPR40 (EC50 ~ 50 nM) o znacznie zmniejszonej aktywności wobec członków rodziny GPR120 (EC50 ~ 3,5 µM), GPR41/GPR43 (EC50 > 50 µM), a także panelu ośmiu innych receptorów kwasów tłuszczowych i prostaglandyn. Wykazano, że indukuje zależną od GPR40 mobilizację Ca2+ w komórkach HEK-293 i nasila stymulowane glukozą wydzielanie insuliny w komórkach MIN6. Wykazano, że wykazuje okres półtrwania in vivo ≥5,3 godziny u szczurów (p.o. lub i.v.) z biodostępnością 65% i klirensem 24,9 ml/min/kg.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
McKeown, S C., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 1584.
Briscoe, C. P., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.148, 619.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
371725346007566660
description
The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
The GPR43 (FFA2) Agonist controls the biological activity of GPR43. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
description
-
description
A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)