Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
833,00 zł
Nazwa produktu
Rolipram, solid, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 7 mg/mL, DMSO: 7.3 mg/mL
SMILES string
COc1ccc(cc1OC2CCCC2)C3CNC(=O)C3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... LITAF(9516), PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
mouse ... Pde4a(18577)
rat ... Adora1(29290), Pde1b(29691), Pde2a(81743), Pde3a(50678), Pde4a(25638), Pde4b(24626), Pde4c(290646), Pde5a(171115)
General description
Application
- to investigate its effects on testicular torsion–detorsion injury(36)
- to block the effects of phosphodiesterase-4 (PDE4)(37)
- as a component in chemically induced long-term potentiation (cLTP) induction media(38)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM). | description The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor. |
| form solid | form oil | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 7.3 mg/mL, ethanol: 7 mg/mL, H2O: 0.2 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: soluble | solubility ethanol: 45 mg/mL, DMSO: 45 mg/mL |
| color white to off-white | color colorless to light brown | color white | color light beige |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rolipram
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?