Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2110,00 zł | |
10 g | Przewidywany termin wysyłki23 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
description
Merck USA index - 14, 8202
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
water: 2 mg/mL
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form lyophilized solid | form (Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0) | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c