Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 851,00 zł |
Informacje o tej pozycji
254,00 zł
Quality Segment
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
0.07 g/L
bulk density
100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.07 g/L | solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| mp 290 °C (decomposition) | mp - | mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp 290 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| potency >10000 mg/kg LD50, oral (rat) | potency - | potency - | potency - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1076090100 | 04022536093031 |
| 1076090010 | 04022536093024 |