Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
riboflavin
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard, and standard stock Riboflavin solution for assay, identification, and performance test according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- Riboflavin
- Riboflavin Tablets
- Water-Soluble Vitamins Preparation
- 〈481〉 Riboflavin Assay
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| API family riboflavin | API family riboflavin | API family riboflavin | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ryboflawina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?