Przejdź do
540500
Purvalanol A
A potent, cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of cyclin-dependent kinases.
Synonim(y):
2-(1R-izopropylo-2-hydroksyetyloamino)-6-(3-chloroanilino)-9-izopropylo-puryna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
471,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25ClN6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
471,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)Nc2nc(nc3[n](cnc32)C(C)C)N[C@@H](CO)C(C)C
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny i selektywny inhibitor kinaz zależnych od cyklin (Cdks; IC50 = 4 nM dla Cdc2-cykliny B; IC50 = 70 nM dla Cdk2-cykliny A; IC50 = 35 nM dla Cdk2-cykliny E; i IC50 = 75 nM dla Cdk5-p35).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 4 nM dla Cdc2/cykliny B; 70 nM dla Cdk2/cykliny A; 35 nM dla Cdk2/cykliny E; 75 nM dla Cdk5/p35
Główny cel
Cdc2/cyklina B
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Gray, N.S., et al. 1998. Science 281, 533.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentów USA 6,617,331 i 6,803,371.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5234238803217714
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purvalanol A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
540500-1MG04055977268812